Learn More
Epredia™ Sistema de detección Lab Vision™ UltraVision™ Quanto Mouse on Mouse HRP Código de producto.: 15200725
Epredia™ Sistema de detección Lab Vision™ UltraVision™ Quanto Mouse on Mouse HRP
Código de producto. 15200725 Tienda Epredia Productos
125 mL, 125 ml
Click to view available options
Cantidad:
15 ml
125 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
15 ML
Código de producto. 15200725
Marca: Epredia™ TL125QHDM
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Polímero de HRP diseñado para detectar anticuerpos de ratón en tejido de ratón, maximizando la señal y minimizando el fondo.
La tinción inmunohistoquímica (IHQ) con anticuerpos de ratón en tejido de ratón siempre ha implicado dificultades. Los resultados se veían afectados por altos niveles de señales de fondo o señales débiles no deseadas procedentes de las interacciones entre el sistema de detección y los tejidos de ratón. El sistema de detección Epredia UltraVision Quanto Mouse on Mouse HRP elimina estos retos y garantiza que los laboratorios puedan generar resultados óptimos de forma sistemática.
UltraVision Quanto obtiene resultados óptimos sistemáticamente mediante:
  • Tinción intensa
  • Reducción de las señales de fondo de ratón sobre ratón
  • Procedimiento sencillo de polímero sin biotina
  • Para su uso con DAB u otro cromógeno HRP; para obtener resultados óptimos, utilice DAB Quanto TA-125-QHDX (125 ml) o TA-060-QHDX (60 ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 125 mL
Título del producto
Epredia™ Sistema de detección Lab Vision™ UltraVision™ Quanto Mouse on Mouse HRP >