Learn More
Thermo Scientific™ Columnas Hypersil™ ODS (C18), tamaño de partículas de 10 μm
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 10%; tamaño de poro: 120 Å; fase de columna: Fase reversa
499.80€ - 1230.00€
Especificaciones
Tamaño de partículas | 10 μm |
---|---|
pH | De 2 a 8 |
Tamaño de poro | 120 Å |
Área de la superficie | 170 m²/g |
Tipo USP | L1 |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11587451
|
Thermo Scientific™
30110-104630 |
100 mm | 4,6 mm |
631.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11507461
|
Thermo Scientific™
30110-154630 |
150 mm | 4,6 mm | N/A | ||||||
11527461
|
Thermo Scientific™
30110-254030 |
250 mm | 4 mm |
700.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 24-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11583181
|
Thermo Scientific™
30110-259070 |
250 mm | 10 mm | N/A | ||||||
11537461
|
Thermo Scientific™
30110-304030 |
300 mm | 4 mm |
838.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11547461
|
Thermo Scientific™
30110-304630 |
300 mm | 4,6 mm |
822.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 24-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Alta eficacia y reproducibilidad probada
- Excepcionalmente fiables
- Separación de una amplia gama de compuestos incluidos no polares, moderadamente polares y compuestos lipofílicos como los triglicéridos
Especificaciones
10 μm | |
120 Å | |
L1 | |
Sílice | |
Fase reversa |
De 2 a 8 | |
170 m²/g | |
C18 | |
10 % | |
Fase reversa |