Learn More
Thermo Scientific™ Columnas Hypersil™ ODS (C18), tamaño de partículas de 10 μm Código de producto.: 11583181
Thermo Scientific™ Columnas Hypersil™ ODS (C18), tamaño de partículas de 10 μm
Código de producto. 11583181 Tienda Thermo Scientific Productos
250 mm, 10 mm, cada uno
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
150 mm
250 mm
300 mm
Diámetro (métrico):
4 mm
4,6 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11583181
Marca: Thermo Scientific™ 30110259070
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 10%; tamaño de poro: 120 Å; fase de columna: Fase reversa
  • Alta eficacia y reproducibilidad probada
  • Excepcionalmente fiable
  • Separación de una amplia gama de compuestos, incluidos los no polares, moderadamente polares y compuestos lipófilos como los triglicéridos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna preparativa
Diámetro (métrico) 10 mm
Longitud (métrico) 250 mm
Tamaño de partículas 10 μm
pH 2 to 8
Tamaño de poro 120 Å
Área de la superficie 170 m²/g
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 10%
Tipo de columna Fase reversa
Fase Fase reversa
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas Hypersil™ ODS (C18), tamaño de partículas de 10 μm >