Learn More
Thermo Scientific™ Columnas Hypersil™ ODS (C18), tamaño de partículas de 10 μm
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 10%; tamaño de poro: 120 Å; fase de columna: Fase reversa
Marca:  Thermo Scientific™ 30110-304630
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11547461
  • 822.00€ / cada uno
Solo quedan null
En stock
Descripción
  • Alta eficacia y reproducibilidad probada
  • Excepcionalmente fiable
  • Separación de una amplia gama de compuestos, incluidos los no polares, moderadamente polares y compuestos lipófilos como los triglicéridos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Columna de análisis
300 mm
De 2 a 8
170 m²/g
L1
Sílice
Fase reversa
Fase reversa
4,6 mm
10 μm
120 Å
60 °C
C18
10 %
Sí
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas Hypersil™ ODS (C18), tamaño de partículas de 10 μm > Tamaño de partícula: 10 μm; 300 de longitud x 4,6mm de diámetro interno