Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC preparativas Hypersil™ GOLD CN, tamaño de partículas de 5 μm
Hay disponibles columnas preparativas para las fases Thermo Scientific más populares
2940.00€ - 3885.00€
Especificaciones
Tamaño de partículas | 5 μm |
---|---|
pH | 2 to 8 |
Tamaño de poro | 175Å |
Tipo USP | L10 |
Fase estacionaria | Ciano (CN) |
Description
- Las columnas Hypersil GOLD CN proporcionan una selectividad alternativa con hidrofobicidad inferior
- Forma del pico excelente
- Sensibilidad extraordinaria
- Menos retención para análisis más rápidos
Order Info
Disponibilidad de dimensiones de columna personalizadas. Para obtener más información póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
Specifications
5 μm | |
175Å | |
Ciano (CN) | |
4% | |
Fase normal y reversa |
2 to 8 | |
L10 | |
Sílice | |
Modo mixto |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC preparativas Hypersil™ GOLD CN, tamaño de partículas de 5 μm