Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC preparativas Hypersil™ GOLD CN, tamaño de partículas de 5 μm
Tienda Thermo Scientific ProductosDescription
- Hypersil GOLD CN columns provide alternative selectivity with lower hydrophobicity
- Excellent peak shape
- Outstanding senstivity
- Less retention for faster analysis
Informations sur la commande
Disponibilidad de dimensiones de columna personalizadas. Para obtener más información póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
Spécification
Spécification
| Formato de columna | Columna preparativa |
| Diámetro (métrico) | 21 mm |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Tamaño de poro | 175Å |
| Tipo USP | L10 |
| Fase estacionaria | Ciano (CN) |
| Material de embalaje | Sílice |
| Carga de carbono | 4% |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?