Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC preparativas Hypersil™ GOLD CN, tamaño de partículas de 5 μm
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
- Hypersil GOLD CN columns provide alternative selectivity with lower hydrophobicity
- Excellent peak shape
- Outstanding senstivity
- Less retention for faster analysis
Información de órdenes
Disponibilidad de dimensiones de columna personalizadas. Para obtener más información póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna preparativa |
| Diámetro (métrico) | 21 mm |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Tamaño de poro | 175Å |
| Tipo USP | L10 |
| Fase estacionaria | Ciano (CN) |
| Material de embalaje | Sílice |
| Carga de carbono | 4% |
| Mostrar más |