Learn More
Thermo Scientific™ Columna HPLC de fase reversa Hypersil™ BDS C18 , 3 μm, 3 mm x 30 mm
Una buena opción para laboratorios de garantía y control de la calidad como una columna robusta de uso general en aplicaciones en las que se requiere reproducibilidad y larga vida útil de las columnas
775.00€ - 917.00€
Especificaciones
Tamaño de partículas | 3 μm |
---|---|
Tamaño de poro | 130 Å |
Área de la superficie | 170 m²/g |
Tipo USP | L1 |
Fase estacionaria | C18 |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10619595
|
Thermo Scientific™
28103-033030 |
30 mm | 3 mm |
775.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10587660
|
Thermo Scientific™
28103-074630 |
75 mm | 4,6 mm |
913.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11553051
|
Thermo Scientific™
28103-254630 |
250 mm | 4,6 mm |
917.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Desactivación de base con un mínimo de actividad de silanol residual
- Reproducibilidad excepcional
- Columnas económicas de uso general
Información de órdenes
Hay disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
3 μm | |
170 m²/g | |
C18 | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
130 Å | |
L1 | |
11 % | |
Sí |