Learn More
Thermo Scientific™ Columnas Hypersil™ BDS 3μm C18
Product Code. 10619595 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 mm
75 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
3 mm
4,6 mm
Unit Size:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10619595 30 mm 3 mm cada uno
10587660 75 mm 4,6 mm cada uno
11553051 250 mm 4,6 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10619595 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 28103033030
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Una buena opción para laboratorios de garantía y control de la calidad como una columna robusta de uso general en aplicaciones en las que se requiere reproducibilidad y larga vida útil de las columnas
  • Desactivación de base con un mínimo de actividad de silanol residual
  • Reproducibilidad excepcional
  • Columnas económicas de uso general
Order Info
También están disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diámetro (métrico) 3 mm
Longitud (métrico) 30 mm
Tamaño de partículas 3 μm
pH Desde 2 hasta 9
Tamaño de poro 130 Å
Área de la superficie 170 m²/g
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 11 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa