Learn More
Thermo Scientific™ Columna HPLC de fase reversa Hypersil™ BDS C18 , 3 μm, 3 mm x 30 mm
Código de producto. 10587660 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 mm
75 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
3 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10587660
Marca: Thermo Scientific™ 28103074630
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una buena opción para laboratorios de garantía y control de la calidad como una columna robusta de uso general en aplicaciones en las que se requiere reproducibilidad y larga vida útil de las columnas
  • Desactivación de base con mínima actividad del silanol residual
  • Reproducibilidad excepcional
  • Columnas económicas de uso general
Información de órdenes
Hay disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Longitud (métrico) 75 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 130 Å
Área de la superficie 170 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Material de embalaje Esférico, sílice desactivada de base completamente porosa
Carga de carbono 11 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa