Learn More
Thermo Scientific™ Precolumnas de HPLC Hypercarb™ Javelin™
Ofrecen una protección cómoda y de fácil uso para columnas HPLC analíticas
510.00€ - 670.00€
Código de producto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Lunghezza (sistema metrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Lunghezza (sistema metrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11573201
|
Thermo Scientific™
35005-012106 |
2,1 mm | 10 mm |
670.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 23-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11543211
|
Thermo Scientific™
35005-024006 |
4 mm | 20 mm | N/A | ||||||
Descripción
- El diseño de conexión directa de apriete manual ofrece comodidad y la máxima eficiencia
- El diseño patentado no requiere soporte, lo que permite una sustitución rápida y fácil
- Adecuado para resolver problemas de separaciones
- Retención excepcional de analitos muy polares
- Verdadera ortogonalidad para C18
- Separan sustancias relacionadas estructuralmente
- Excelente para aplicaciones a altas temperaturas
Especificaciones
5 μm | |
Hypercarb |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Thermo Scientific™ Precolumnas de HPLC Hypercarb™ Javelin™