Learn More
Thermo Scientific™ Precolumnas de HPLC Hypercarb™ Javelin™ Código de producto.: 11543211
Thermo Scientific™ Precolumnas de HPLC Hypercarb™ Javelin™
Código de producto. 11543211 Tienda Thermo Scientific Productos
4 mm, 20 mm, paquete de 2
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2,1 mm
4 mm
Longitud (métrico):
10 mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. 11543211
Marca: Thermo Scientific™ 35005024006
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ofrecen una protección cómoda y de fácil uso para columnas HPLC analíticas
  • El diseño de conexión directa de apriete manual ofrece comodidad y la máxima eficiencia
  • El diseño patentado no requiere soporte, lo que permite una sustitución rápida y fácil
  • Adecuado para resolver problemas de separaciones
  • Retención excepcional de analitos muy polares
  • Verdadera ortogonalidad para C18
  • Separan sustancias relacionadas estructuralmente
  • Excelente para aplicaciones a altas temperaturas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño de partículas 5 μm
Longitud (métrico) 20 mm
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Fase estacionaria Hypercarb
Línea de productos Hypercarb
Título del producto
Thermo Scientific™ Precolumnas de HPLC Hypercarb™ Javelin™ >