Learn More
Thermo Scientific™ Precolumnas de HPLC Hypercarb™ Javelin™
Código de producto. 11573201 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2,1 mm
4 mm
Longitud (métrico):
10 mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11573201 2,1 mm 10 mm paquete de 2
11543211 4 mm 20 mm paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11573201 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 35005012106
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Ofrecen una protección cómoda y de fácil uso para columnas HPLC analíticas
  • El diseño de conexión directa de apriete manual ofrece comodidad y la máxima eficiencia
  • El diseño patentado no requiere soporte, lo que permite una sustitución rápida y fácil
  • Adecuado para resolver problemas de separaciones
  • Retención excepcional de analitos muy polares
  • Verdadera ortogonalidad para C18
  • Separan sustancias relacionadas estructuralmente
  • Excelente para aplicaciones a altas temperaturas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño de partículas 5 μm
Longitud (métrico) 10 mm
Diámetro interior (métrico) 2,1 mm
Fase estacionaria Hypercarb