Learn More
Thermo Scientific™ Precolumnas BetaBasic™ CN Javelin™
Ofrecen una protección cómoda y de fácil uso para columnas para HPLC analíticas
Marca: Thermo Scientific™ 71705-024006
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El diseño de conexión directa de apriete manual ofrece comodidad y la máxima eficiencia
- El diseño patentado no requiere soporte, lo que permite una sustitución rápida y fácil
Especificaciones
5 μm | |
20 mm | |
4 mm | |
CN |
Título del producto
Thermo Scientific™ Precolumnas BetaBasic™ CN Javelin™ > Tamaño de partícula: 5 μm; 20 de longitud x 4,0mm de diámetro interno
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido