Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ CN Particle Size Guard Cartridges, 5μm Particle Size
Código de producto. 10321115 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
4 mm
Longitud (métrico):
10 mm
Tamaño de partículas:
5 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. 10321115
Marca: Thermo Scientific™ 71705014001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ BetaBasic™ CN Particle Size Guard Cartridges are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
  • El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
  • Compatibles con los soportes Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa y autónomos
  • Columnas Thermo Scientific de alta eficiencia y reproducibilidad
  • Tamaño de poro de 150 Å para moléculas pequeñas, péptidos y digestión de proteínas
  • Estabilidad de pH excepcional
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Carga de carbono 5 %
pH De 2 a 9
Tamaño de partículas 5 μm
Longitud (métrico) 10 mm
Tamaño de poro 150Å
Área de la superficie 200 m2/g
Diámetro (métrico) 4 mm
Para utilizar con (equipo) Soporte Uniguard de conexión directa y autónomo
Con desactivación terminal Sí
Tipo USP L10
Línea de productos Beta