Learn More
Thermo Scientific™ Precolumnas BetaBasic™ CN Javelin™
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2,1 mm
4 mm
Longitud (métrico):
20 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Descripción
- El diseño de conexión directa de apriete manual ofrece comodidad y la máxima eficiencia
- El diseño patentado no requiere soporte, lo que permite una sustitución rápida y fácil
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| Longitud (métrico) | 20 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 2,1 mm |
| Fase estacionaria | CN |
| Línea de productos | Beta |
Título del producto
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction