missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Abnova™ TFAP2B Recombinant Protein Código de producto.: 16171322

Abnova™ TFAP2B Recombinant Protein

Código de producto. 16171322
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16171322

Marca: Abnova™ H00007021P01.10ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Especificaciones

Número de acceso AAH37225
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 7021
Peso molecular 75.24
Nombre TFAP2B (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervalo de pH 8
Método de preparación In vitro wheat germ expression system
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 10 μg
Fuente Wheat Germ (in vitro)
Inmunógeno MLWKLVENVKYEDIYEDRHDGVPSHSSRLSQLGSVSQGPYSSAPPLSHTPSSDFQPPYFPPPYQPLPYHQSQDPYSHVNDPYSLNPLHQPQQHPWGQRQRQEVGSEAGSLLPQPRAALPQLSGLDPRRDYHSVRRPDVLLHSAHHGLDAGMGDSLSLHGLGHPGMEDVQSVEDANNSGMNLLDQSVIKKVPVPPKSVTSLMMNKDGFLGGMSVNTGEVFCSVPGRLSLLSSTSKYKVTVGEVQRRLSPPECLNASLLGGVLRRAKSKNGGRSLRERLEKIGLNLPAGRRKAANVTLLTSLVEGEAVHLARDFGYICETEFPAKAVSEYLNRQHTDPSDLHSRKNMLLATKQLCKEFTDLLAQDRTPIGNSRPSPILEPGIQSCLTHFSLITHGFGAPAICAALTALQNYLTEALKGMDKMFLNNTTTNRHTSGEGPGSKTGDKEEKHRK
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen AP-2B/AP2-B/MGC21381
Nombre común TFAP2B
Símbolo de gen TFAP2B
Reactividad cruzada Human
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Formulario Solution
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Abnova™ TFAP2B Recombinant Protein >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado