Learn More
Texwipe™ Kits de validación de limpieza de COT
Diseñados para simplificar el muestreo para validación de limpieza. Kits compatibles para su uso con analizadores de COT Sievers modelo 800/900, Anatel ANATOC™, Teledyne Tekmar, OI Analytical Model 1010 y Shimadzu TOC-V Series™.
148.00€ - 2660.00€
Includes: Viales, hisopos y etiquetas para muestreo de 12 o 72 áreas de producción, y recipiente para transporte de muestras.
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10514495
|
Texwipe™
TX3342 |
Kit de validación de COT | Muestreo de 72 zonas de producción |
555.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 19-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11521264
|
Texwipe™
TX3340 |
Kit de validación de COT | Muestreo de 12 zonas de producción |
148.00€
paquete de 18 |
Fecha estimada de envoi: 08-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15500023
|
Texwipe™
TX3343 |
Kit de validación de COT | Muestreo de 12 zonas de producción |
2660.00€
18 sets |
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Diseñados para simplificar el muestreo para validación de limpieza.Kits compatibles para su uso con analizadores de COT Sievers modelo 800/900, Anatel ANATOC™, Teledyne Tekmar, OI Analytical Model 1010 y Shimadzu TOC-V Series™.
Viales
- El nivel bajo de COT certificado (menos de 10 Glc taza/l, menos de 10 nppb) garantiza la uniformidad en la contribución de fondo del vial
- Los viales prelavados tienen un tapón de una pieza y un diseño de septos para facilitar el muestreo y el análisis
- El tapón de polietileno protege la superficie del septum de la contaminación hasta el momento del análisis
- El diseño inclinado del hombro minimiza el espacio en la cabeza para reducir el nivel de COT de fondo
- Aprobado para su uso por el fabricante de instrumentos de COT1 (fin)
- El nivel bajo de COT certificado (menos de 50 Glc taza/l, menos de 50 nppb) garantiza la uniformidad en la contribución de fondo del hisopo
- La cabeza de poliéster de doble capa y doble tejido atrapa contaminantes en la estructura de punto durante el muestreo
- Permite la máxima recogida de contaminantes y la liberación en el diluyente para proporcionar excelentes tasas de recuperación
- El mango ranurado y de separación permite colocar la cabeza en el vial con una manipulación y contaminación mínimas
- El mango de polipropileno 100 % garantiza que no se introduzcan contaminantes adicionales y proporciona una excelente resistencia química
Certifications
Certificado de análisis incluido en cada caja.