Learn More
Texwipe™ Kits de validación de limpieza de COT
Código de producto. 10514495 Tienda Texwipe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Kit de validación de COT
Kit de validación, hisopo de mango largo
Para utilizar con (aplicación):
Muestreo de 12 áreas de producción
Muestreo de 72 áreas de producción
Tamaño de la unidad:
18 sets
cada uno
paquete de 18
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Para utilizar con (aplicación) Tamaño de la unidad
10514495 Kit de validación de COT Muestreo de 72 áreas de producción cada uno
11521264 Kit de validación de COT Muestreo de 12 áreas de producción paquete de 18
15500023 Kit de validación, hisopo de mango largo Muestreo de 12 áreas de producción 18 sets
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10514495 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor TX3342
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    569.00€
    448.89€ / paquete de 1
    Ahorro 120.11€
    21% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Viales, hisopos y etiquetas para muestreo de 12 o 72 áreas de producción, y recipiente para transporte de muestras.
Diseñados para simplificar el muestreo para validación de limpieza. Kits compatibles para su uso con analizadores de COT Sievers modelo 800/900, Anatel ANATOC™, Teledyne Tekmar, OI Analytical Model 1010 y Shimadzu TOC-V Series™.
Diseñados para simplificar el muestreo para validación de limpieza.Kits compatibles para su uso con analizadores de COT Sievers modelo 800/900, Anatel ANATOC™, Teledyne Tekmar, OI Analytical Model 1010 y Shimadzu TOC-V Series™.
Viales
  • El nivel bajo de COT certificado (menos de 10 Glc taza/l, menos de 10 nppb) garantiza la uniformidad en la contribución de fondo del vial
  • Los viales prelavados tienen un tapón de una pieza y un diseño de septos para facilitar el muestreo y el análisis
  • El tapón de polietileno protege la superficie del septum de la contaminación hasta el momento del análisis
  • El diseño inclinado del hombro minimiza el espacio en la cabeza para reducir el nivel de COT de fondo
  • Aprobado para su uso por el fabricante de instrumentos de COT1 (fin)
Hisopo de muestreo
  • El nivel bajo de COT certificado (menos de 50 Glc taza/l, menos de 50 nppb) garantiza la uniformidad en la contribución de fondo del hisopo
  • La cabeza de poliéster de doble capa y doble tejido atrapa contaminantes en la estructura de punto durante el muestreo
  • Permite la máxima recogida de contaminantes y la liberación en el diluyente para proporcionar excelentes tasas de recuperación
  • El mango ranurado y de separación permite colocar la cabeza en el vial con una manipulación y contaminación mínimas
  • El mango de polipropileno 100 % garantiza que no se introduzcan contaminantes adicionales y proporciona una excelente resistencia química
Certifications
Certificado de análisis incluido en cada caja.
Especificaciones
Tipo de producto Kit de validación de COT
Para utilizar con (aplicación) Muestreo de 72 áreas de producción
Incluye 72 viales transparentes de 40 ml con tapón de septo, 144 hisopos de muestreo Alpha™ con bajo contenido de COT, 72 etiquetas de viales en blanco
Cantidad 1/caja