Learn More
Texwipe™ Toallitas presaturadas no tejidas TechniCloth™
Para aplicaciones de ISO Clase 6 y 7
Marca: Texwipe™ TX1041
38.78 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Ver más versiones de este producto
Descripción
- Presaturadas
- Toallitas no tejidas multiuso y económicas fabricadas con una mezcla de 55 % de celulosa y 45 % de poliéster: combinan la absorbencia de la fibra natural con la limpieza y resistencia de la fibra sintética
- El proceso de hidroentramado utiliza chorros de agua para mezclar las fibras, por lo que se elimina la necesidad de emplear aglutinantes químicos
- Proporcionan una excelente fuerza bidireccional y niveles de extraíbles de disolventes muy bajos
- Ofrecen una excelente resistencia tanto húmedas como secas, compatibilidad con disolventes y resistencia a ácidos
- No arañan ni raspan los componentes de precisión delicados
Información de órdenes
Disponible como toallitas secas o en un CleanPak™ presaturado con alcohol isopropílico al 70 %. Peso base: 67g/m2.
Especificaciones
Toallitas pre-humedecidas TechniSat™ | |
27,9 cm | |
22,9 cm | |
Esterilizable en autoclave | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999 | |
Diseñadas para limpiar el exterior de los equipos de producción y laboratorio, ideal para limpiar superficies de salas blancas ambientales durante y siguiendo el flujo de producción | |
Alcohol isopropílico al 70% |
11 in | |
11 in | |
Poliéster Celulosa | |
69 | |
28 x 23 cm (11 x 9 in) | |
70/paq. |