Learn More
Tetrametilsilano, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 75-76-3 | C4H12Si | 88.23 g/mol
37.19€ - 95.27€
CAS | 75-76-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H12Si |
Peso molecular (g/mol) | 88.23 |
Número MDL | MFCD00008274 |
Clave InChI | CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073 |
PubChem CID | 6396 |
ChEBI | CHEBI:85361 |
Nombre IUPAC | tetrametilsilano |
SMILES | C[Si](C)(C)C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11484524
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13148.14 |
25 g |
37.19€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11494524
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13148.22 |
100 g |
95.27€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Tetramethylsilane is used as a building block in organometallic chemistry. It acts as a by-product in the production of methyl chlorosilanes. Also, it serves as a precursor to silicon dioxide or silicon carbide. It is used as internal reference standard for the calibration of chemical sift for 1, 13 and 29 NMR spectroscopy. In addition, it is used as an aviation fuel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl tetrametilsilano se utiliza como bloque de construcción en la química organometálica. Actúa como subproducto en la producción de metilclorosilanos. Además, sirve como precursor del dióxido de silicio o del carburo de silicio. Se utiliza como estándar de referencia interna para la calibración del tamiz químico para 1 13 y 29 espectroscopia NMR. Además, se utiliza como combustible de aviación.
Solubilidad
Miscible con agua, etanol, éter y la mayoría de los disolventes orgánicos. Inmiscible con ácido sulfúrico frío.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
75-76-3 | |
88.23 | |
CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N | |
6396 | |
tetrametilsilano |
C4H12Si | |
MFCD00008274 | |
silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073 | |
CHEBI:85361 | |
C[Si](C)(C)C |
Especificaciones
26°C to 27°C | |
-100°C | |
C4H12Si | |
UN2749 | |
−27°C (−16°F) | |
silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073 | |
CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N | |
tetrametilsilano | |
6396 | |
88.23 | |
Mild | |
0.646 |
Tetramethylsilane | |
75-76-3 | |
MFCD00008274 | |
1696908 | |
14,9229 | |
Miscible with water,ethanol,ether and most organic solvents. Immiscible with cold sulfuric acid. | |
C[Si](C)(C)C | |
88.23 | |
CHEBI:85361 | |
99.9% | |
1.359 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H224
Líquido y vapor extremadamente inflamables.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P280-P303+P361+P353-P370+P378q-P501c
H224.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:I; Nombre del producto expedido:TETRAMETILSILANO
missing translation for 'einecsNumber' : 200-899-1
missing translation for 'rtecsNumber' : VV5706000
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Mantener frío
- Peligro
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.