Learn More
Tetrametilsilano, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494524
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494524 100 g 100 g
11484524 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11494524 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13148.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 75-76-3 | C4H12Si | 88.23 g/mol
Tetramethylsilane is used as a building block in organometallic chemistry. It acts as a by-product in the production of methyl chlorosilanes. Also, it serves as a precursor to silicon dioxide or silicon carbide. It is used as internal reference standard for the calibration of chemical sift for 1, 13 and 29 NMR spectroscopy. In addition, it is used as an aviation fuel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetrametilsilano se utiliza como bloque de construcción en la química organometálica. Actúa como subproducto en la producción de metilclorosilanos. Además, sirve como precursor del dióxido de silicio o del carburo de silicio. Se utiliza como estándar de referencia interna para la calibración del tamiz químico para 1 13 y 29 espectroscopia NMR. Además, se utiliza como combustible de aviación.
Solubilidad
Miscible con agua, etanol, éter y la mayoría de los disolventes orgánicos. Inmiscible con ácido sulfúrico frío.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-76-3
Fórmula molecular C4H12Si
Peso molecular (g/mol) 88.23
Número MDL MFCD00008274
Clave InChI CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073
PubChem CID 6396
ChEBI CHEBI:85361
Nombre IUPAC tetrametilsilano
SMILES C[Si](C)(C)C
Specifications
Punto de ebullición 26°C to 27°C
Nombre del producto químico o material Tetramethylsilane
Punto de fusión -100°C
Cantidad 100 g
Temperatura de inflamación −27°C (−16°F)
Olor Mild
Índice de refracción 1.359
Densidad 0.646
Número UN UN2749
Beilstein 1696908
Índice Merck 14,9229
Información de solubilidad Miscible with water,ethanol,ether and most organic solvents. Immiscible with cold sulfuric acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.23
Porcentaje de pureza 99.9%