Learn More
Tetrametilsilano, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11484524
Tetrametilsilano, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484524
25 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Código de producto. 11484524
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13148.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75-76-3 | C4H12Si | 88.23 g/mol
Tetramethylsilane is used as a building block in organometallic chemistry. It acts as a by-product in the production of methyl chlorosilanes. Also, it serves as a precursor to silicon dioxide or silicon carbide. It is used as internal reference standard for the calibration of chemical sift for 1, 13 and 29 NMR spectroscopy. In addition, it is used as an aviation fuel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetrametilsilano se utiliza como bloque de construcción en la química organometálica. Actúa como subproducto en la producción de metilclorosilanos. Además, sirve como precursor del dióxido de silicio o del carburo de silicio. Se utiliza como estándar de referencia interna para la calibración del tamiz químico para 1 13 y 29 espectroscopia NMR. Además, se utiliza como combustible de aviación.
Solubilidad
Miscible con agua, etanol, éter y la mayoría de los disolventes orgánicos. Inmiscible con ácido sulfúrico frío.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-76-3
Fórmula molecular C4H12Si
Peso molecular (g/mol) 88.23
Número MDL MFCD00008274
Clave InChI CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073
PubChem CID 6396
ChEBI CHEBI:85361
Nombre IUPAC tetrametilsilano
SMILES C[Si](C)(C)C
Especificaciones
Punto de ebullición 26°C to 27°C
Nombre del producto químico o material Tetramethylsilane
Punto de fusión -100°C
Cantidad 25 g
Número UN UN2749
Beilstein 1696908
Temperatura de inflamación −27°C (−16°F)
Índice Merck 14,9229
Información de solubilidad Miscible with water,ethanol,ether and most organic solvents. Immiscible with cold sulfuric acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.23
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Mild
Índice de refracción 1.359
Densidad 0.646
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10254187 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Catalog NumberA13148.14,A13148.22
Número de lote62400512 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Catalog NumberA13148.14,A13148.22
Número de lote62400168 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Catalog NumberA13148.14,A13148.22
Número de loteN02K051 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/02/2024 Catalog NumberA13148.14,A13148.22
Número de lote10249264 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/01/2024 Catalog NumberA13148.14,A13148.22
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Tetrametilsilano, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals >