Learn More
Nitrato de terbio(III) hidrato, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Terbium(III) nitrate hydrate is used in ceramics, glass, phosphors, lasers, and also is the important dopant for fibre amplifiers. It is also used in alloys and in the production of electronic devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Envasado bajo argón
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Terbium(III) nitrate hydrate |
Forma física | Agregados cristalinos, envasados bajo argón |
Cantidad | 2 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (REO) |
Número UN | UN1477 |
Índice Merck | 14,9157 |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 344.94 (Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | 99.99% |
Grado | Reacton™ |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
P11L013 | Certificado de análisis | 19/03/2025 | 013593.18,013593.09,013593.04 |
P11L027 | Certificado de análisis | 19/03/2025 | 013593.18,013593.09,013593.04 |
10250186 | Certificado de análisis | 25/03/2024 | 013593.18,013593.09,013593.04 |
S29D046 | Certificado de análisis | 01/05/2023 | 013593.04 |
M12C002 | Certificado de análisis | 08/12/2021 | 013593.18,013593.09,013593.04 |