Learn More
Cloruro de terbio(III) hexahidrato, 99,9 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10256540 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10256540 5 g Frasco de vidrio 5 g
10742115 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10256540 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 199610050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 13798-24-8 | Cl3H12O6Tb | 373.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13798-24-8
Fórmula molecular Cl3H12O6Tb
Peso molecular (g/mol) 373.37
Número MDL MFCD00149870
Clave InChI ULJUVCOAZNLCJZ-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC terbium(3+) hexahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Tb+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbium(III) chloride hexahydrate
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino, cristales y/o trozos
Cantidad 5 g
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.90%
Fórmula lineal TbCl3·6H2O
Índice Merck 14, 9157
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: readily soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.38
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado base de trazas de metales