Learn More
TCL1 (T-Cell Marker) Mouse, Clone: TCL1/2078, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 8115-MSM1-P0
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15911128
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
TCL1 (T-Cell Marker)
Nuclear and Cytoplasmic
TCL1/2078
Unconjugated
Mouse
14kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
10232
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant human TCL1 protein fragment (apprx. aa 2-109)
Ramos or Raji cells. Tonsil or T-cell Lymphoma.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
TCL1 (T-Cell Marker) Mouse, Clone: TCL1/2078, enQuireBio™ > 20 μg