Learn More
TCL1 (T-Cell Marker) Mouse, Clone: TCL1/2078, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 528.00€
Especificaciones
Antígeno | TCL1 (T-Cell Marker) |
---|---|
Clon | TCL1/2078 |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15911128
|
EnquireBio
8115-MSM1-P0 |
20 μg | N/A | ||||||
15921128
|
EnquireBio
8115-MSM1-P1 |
100 μg |
528.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
TCL1 (T-Cell Marker) | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
Recombinant human TCL1 protein fragment (apprx. aa 2-109) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
14kDa |
TCL1/2078 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
10232 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
Nuclear and Cytoplasmic | |
Ramos or Raji cells. Tonsil or T-cell Lymphoma. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
TCL1 (T-Cell Marker) Mouse, Clone: TCL1/2078, enQuireBio™