Learn More
Thermo Scientific Chemicals TBE (5X), TRIS + borato + EDTA
57.95€ - 89.55€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | TBE (5X) |
---|---|
Forma física | Líquido |
Número MDL | MFCD00236358 |
Envase | Frasco de plástico |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15465709
|
Thermo Scientific Chemicals
J63487.K3 |
2 L |
57.95€
2 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15475709
|
Thermo Scientific Chemicals
J63487.K7 |
4 L |
89.55€
4 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
TBE (5X) | |
Líquido | |
MFCD00236358 | |
Frasco de plástico |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes