missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals TBE (5X), TRIS + borato + EDTA

Código de producto. 15475709
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 L
4 L
Tamaño de la unidad:
2 litros
4 litros
Código de producto. Cantidad unitSize
15475709 4 L 4 litros
15465709 2 L 2 litros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15475709

Marca: Thermo Scientific Chemicals J63487.K7

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

This item is not returnable. View return policy

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Nombre del producto químico o material TBE (5X)
Forma física Líquido
Cantidad 4 L
Número MDL MFCD00236358
Envase Frasco de plástico
compliance-icons
Product Identifier
  • TBE (5X), TRIS + borate + EDTA
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Hazard Statement
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Precautionary Statement
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: Boric acid, EDTA

RUO – Research Use Only

Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.