Learn More
Thermo Scientific Chemicals TBE (5X), TRIS + borato + EDTA
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | TBE (5X) |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 2 L |
| Número MDL | MFCD00236358 |
| Envase | Frasco de plástico |