Learn More
Kartell™ Acoplamiento de manguera cónico
Los desconectores de polietileno proporcionan una alternativa rápida, flexible y segura a los adaptadores caros. Los acoplamientos de manguera cónicos Kartell™ unen firmemente las mangueras de vidrio, caucho o plástico.
118.00€ - 193.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE/IVD
Material Polietileno
Para utilizar con Mangueras de vidrio, caucho o plástico
Cantidad de embalaje 100
Color Natural
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
12583307
Ver documentos
Kartell™
0053600
Tamaño del calibre de 7,3 mm
193.00€
paquete de 100
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 23-07-2025
Añadir a la cesta
12543297
Ver documentos
Kartell™
0043400
Tamaño del calibre de 1,6 mm
118.00€
paquete de 100
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 23-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Útil para unir mangueras de vidrio, caucho o plástico
  • El conector encaja firmemente
  • Sustituyen a los adaptadores más caros
Especificaciones
Especificaciones
CE/IVD
Mangueras de vidrio, caucho o plástico
Natural
Polietileno
100
Acoplamiento de manguera
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Kartell™ Acoplamiento de manguera cónico