Learn More
Kartell™ Acoplamiento de manguera cónico
Código de producto. 12543297
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
Tamaño del calibre de 1,6 mm
Tamaño del calibre de 7,3 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
12543297 Tamaño del calibre de 1,6 mm paquete de 100
12583307 Tamaño del calibre de 7,3 mm paquete de 100
2 options
Código de producto. 12543297
Marca: Kartell™ 0043400
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los desconectores de polietileno proporcionan una alternativa rápida, flexible y segura a los adaptadores caros. Los acoplamientos de manguera cónicos Kartell™ unen firmemente las mangueras de vidrio, caucho o plástico.
  • Útil para unir mangueras de vidrio, caucho o plástico
  • El conector encaja firmemente
  • Sustituyen a los adaptadores más caros
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE/IVD
Diámetro interior (métrico) Tamaño del calibre de 1,6 mm
Material Polietileno
Diámetro exterior (imperial) 4/5/6 mm
Para utilizar con Mangueras de vidrio, caucho o plástico
Cantidad de embalaje 100
Tamaño de puerto 1,6 mm
Color Natural
Tipo de producto Acoplamiento de manguera