Learn More
Kartell™ Acoplamiento de manguera cónico
Descripción
- Útil para unir mangueras de vidrio, caucho o plástico
- El conector encaja firmemente
- Sustituyen a los adaptadores más caros
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE/IVD |
| Diámetro (métrico) | Entre 12 y 14 mm |
| Diámetro interior (métrico) | Tamaño del calibre de 7,3 mm |
| Material | Polietileno |
| Diámetro exterior (imperial) | 12/13/14 mm |
| Para utilizar con | Mangueras de vidrio, caucho o plástico |
| Cantidad de embalaje | 100 |
| Tamaño de puerto | 7,3 mm |
| Color | Natural |
| Tipo de producto | Acoplamiento de manguera |