Learn More
Eurofins DiscoverX Syk Protein, Active
Active, recombinant full-length human Syk, containing an N-terminal His6-tag, for use in Kinase Assays.
Marca: Eurofins DiscoverX 14-314M

Descripción
SYK tyrosine kinase (spleen tyrosine kinase) is a key molecule in the development of the B cell lineage and the activation of B lymphocytes after Ag recognition by the B-cell receptor. Syk binds to ITAM motifs and initiates signaling pathway such as Ras, PI3 Kinase, Ca2+ flux , and PLCγ2. SYK is required for early B cell development.
GenBank L28824
Especificaciones
mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.0, 0.1 mM EGTA, 150 mM NaCl, 0.03% Brij-35, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol, 270 mM sucrose. Frozen solution. | |
250 μg | |
Recombinant | |
Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells | |
≥62% |
73 kDa | |
Human | |
N-terminal 6His | |
Full-length | |
Syk, active |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.