Learn More
Eurofins DiscoverX Syk Protein, Active
Descripción
SYK tyrosine kinase (spleen tyrosine kinase) is a key molecule in the development of the B cell lineage and the activation of B lymphocytes after Ag recognition by the B-cell receptor. Syk binds to ITAM motifs and initiates signaling pathway such as Ras, PI3 Kinase, Ca2+ flux , and PLCγ2. SYK is required for early B cell development.
GenBank L28824
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.0, 0.1 mM EGTA, 150 mM NaCl, 0.03% Brij-35, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol, 270 mM sucrose. Frozen solution. |
| Peso molecular | 73 kDa |
| Cantidad | 10 μg |
| Especie | Human |
| Recombinante | Recombinant |
| Etiqueta de proteína | N-terminal 6His |
| Sistema de expresión | Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells |
| Forma de proteína | Full-length |
| Grado de pureza o calidad | ≥62% |
| Expresión | Syk, active |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.