Learn More
Invitrogen™ SYBR GreenER™ qPCR SuperMix for ABI PRISM™ Instrument
Incorpore la última tecnología de alto rendimiento para proporcionar los datos de expresión génica más fiables con su instrumento ABI 7300, 7000, 7700 o 7900HT.
Marca:  Invitrogen™ 1176002K
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10741024
  • 6080.00€ / cada uno
Descripción
The SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix kits include a dsDNA-binding dye that produces a brighter signal and significantly less PCR inhibition, for improved qPCR performance over a broad dynamic range.
Consistent Specificity and Low-Copy Detection: The SYBR™ GreenER™ qPCR reagent system minimizes the formation of nonspecific products, including primer-dimers, for greater accuracy across a wide range of targets. The reliability of the SYBR™ GreenER™ qPCR reagent system also translates to greater sensitivity. With SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix, you can consistently detect fewer than 10 copies of a target in genomic DNA.
  • El sistema SYBR™ GreenER™ está especialmente formulado para ofrecer la mejor sensibilidad, especificidad y reproducibilidad
  • Novedoso colorante de unión al ADN bicatenario (ADNbc): muestra una señal más brillante que aumenta la sensibilidad y reduce la inhibición de la PCR que el original SYBR™ Green I, mientras que utiliza los mismos filtros y ajustes del instrumento.
  • Sistema de tampón optimizado: mejora la sensibilidad y ofrece una excelente estabilidad a largo plazo.
  • Uracil-ADN-glicosilasa: reduce la contaminación cruzada en la qPCR.
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
El SuperMix para qPCR SYBR™ GreenER™ para instrumentos ABI PRISM™ contiene:
SuperMix para qPCR SYBR™
2X GreenER™ premezclado con colorante de referencia ROX.
Almacenar a +4 °C tras la recepción. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente.
Alto
rápida o estándar
Platinum™, SYBR™ GreenER™
2000 reacciones
2X
ADN (genómico), ADNc
SYBR
qPCR
Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7700, sistema 7900HT Fast, sistema 7900HT
Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR
Expresión génica
2000 reacciones
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Invitrogen™ SYBR GreenER™ qPCR SuperMix for ABI PRISM™ Instrument > 2000 reacciones