Learn More
Invitrogen™ SYBR GreenER™ qPCR SuperMix for ABI PRISM™ Instrument
Código de producto. p-4927009
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 reacciones
2000 reacciones
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
500 reacciones
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
10741024 2000 reacciones cada uno
10656413 500 reacciones 500 reacciones
10512773 100 reacciones 100 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10741024 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 1176002K
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Incorpore la última tecnología de alto rendimiento para proporcionar los datos de expresión génica más fiables con su instrumento ABI 7300, 7000, 7700 o 7900HT.
The SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix kits include a dsDNA-binding dye that produces a brighter signal and significantly less PCR inhibition, for improved qPCR performance over a broad dynamic range.
Consistent Specificity and Low-Copy Detection: The SYBR™ GreenER™ qPCR reagent system minimizes the formation of nonspecific products, including primer-dimers, for greater accuracy across a wide range of targets. The reliability of the SYBR™ GreenER™ qPCR reagent system also translates to greater sensitivity. With SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix, you can consistently detect fewer than 10 copies of a target in genomic DNA.
  • El sistema SYBR™ GreenER™ está especialmente formulado para ofrecer la mejor sensibilidad, especificidad y reproducibilidad
  • Novedoso colorante de unión al ADN bicatenario (ADNbc): muestra una señal más brillante que aumenta la sensibilidad y reduce la inhibición de la PCR que el original SYBR™ Green I, mientras que utiliza los mismos filtros y ajustes del instrumento.
  • Sistema de tampón optimizado: mejora la sensibilidad y ofrece una excelente estabilidad a largo plazo.
  • Uracil-ADN-glicosilasa: reduce la contaminación cruzada en la qPCR.
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento El SuperMix para qPCR SYBR™ GreenER™ para instrumentos ABI PRISM™ contiene:
SuperMix para qPCR SYBR™
2X GreenER™ premezclado con colorante de referencia ROX.
Almacenar a +4 °C tras la recepción. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente.
Método de detección SYBR
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Velocidad de reacción rápida o estándar
Para utilizar con (equipo) Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7700, sistema 7900HT Fast, sistema 7900HT
Línea de productos Platinum, SYBR GreenER
Tipo de producto Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR
Suficiente para 2000 reacciones
Para utilizar con (aplicación) Expresión génica
N.º de reacciones 2000 reacciones
Tipo de muestra ADN (genómico), ADNc