Learn More
Invitrogen™ SYBR GreenER™ qPCR SuperMix for ABI PRISM™ Instrument
Código de producto. 10656413
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 reacciones
2000 reacciones
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
500 reacciones
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
10656413 500 reacciones 500 reacciones
10741024 2000 reacciones cada uno
10512773 100 reacciones 100 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10656413 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 11760500
Incorpore la última tecnología de alto rendimiento para proporcionar los datos de expresión génica más fiables con su instrumento ABI 7300, 7000, 7700 o 7900HT.
The SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix kits include a dsDNA-binding dye that produces a brighter signal and significantly less PCR inhibition, for improved qPCR performance over a broad dynamic range.
Consistent Specificity and Low-Copy Detection: The SYBR™ GreenER™ qPCR reagent system minimizes the formation of nonspecific products, including primer-dimers, for greater accuracy across a wide range of targets. The reliability of the SYBR™ GreenER™ qPCR reagent system also translates to greater sensitivity. With SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix, you can consistently detect fewer than 10 copies of a target in genomic DNA.
  • El sistema SYBR™ GreenER™ está especialmente formulado para ofrecer la mejor sensibilidad, especificidad y reproducibilidad
  • Novedoso colorante de unión al ADN bicatenario (ADNbc): muestra una señal más brillante que aumenta la sensibilidad y reduce la inhibición de la PCR que el original SYBR™ Green I, mientras que utiliza los mismos filtros y ajustes del instrumento.
  • Sistema de tampón optimizado: mejora la sensibilidad y ofrece una excelente estabilidad a largo plazo.
  • Uracil-ADN-glicosilasa: reduce la contaminación cruzada en la qPCR.
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento Contiene SuperMix para qPCR SYBR™ GreenER™ para ABI PRISM™ (12,5 ml). El SuperMix para qPCR SYBR™ GreenER™ para ABI PRISM™ es un SuperMix 2X con colorante de referencia ROX premezclado. Se suministran suficientes reactivos para 500 reacciones basadas en un tamaño de reacción de 50 µl.
Almacenar a +4 °C tras su recepción.
Método de detección SYBR
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Velocidad de reacción Estándar
Para utilizar con (equipo) Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7700, sistema 7900HT Fast, sistema 7900HT
Línea de productos Platinum, SYBR GreenER
Tipo de producto Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR
Cantidad 500 reacciones
Condiciones de envío Hielo seco
Suficiente para 500 reacciones de 50 μl cada una
Para utilizar con (aplicación) Expresión génica
N.º de reacciones 500 reacciones
Tipo de muestra ADN (genómico), ADNc
Volumen 12,5 mL