Learn More
Notrax Swisslon XT™: alfombrillas de barrera de alta calidad, granito
Notrax Swisslon XT™: alfombrillas de barrera de alta calidad diseñadas para eliminar la humedad de entrada y partículas de suciedad más finas en las áreas de entrada interiores grandes, incluidas aplicaciones de pared a pared.
55.95€ - 327.00€
Especificaciones
Color | Granito |
---|---|
Material | Poliamida 6,0 fibras |
Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17752028
|
Notrax
380S0023GT |
90 cm | N/A | ||||||
17792028
|
Notrax
380S0034GT |
120 cm | N/A | ||||||
17732038
|
Notrax
380S0035GT |
150 cm | N/A | ||||||
17772038
|
Notrax
380S0046GT |
180 cm | N/A | ||||||
17712048
|
Notrax
380S0048GT |
240 cm | N/A | ||||||
Descripción
- Premium quality barrier matting designed to remove walked-in moisture and finer dirt particles in large indoor entrance areas, including wall-to-wall applications
- Our redesigned classic barrier mat, known for its softer yarns, has been enhanced with a mono-filament to offer additional scraping and provide excellent cleaning and absorbing
- The new tri-color grit pattern provides outstanding dirt-hiding characteristics
- Great ability to retain moisture (<58 liters per m²) and scrape debris from foot traffic while maintaining its great looking appearance for the longest time
- A dense heavyweight vinyl backing ensures longevity
Especificaciones
Granito | |
Poliamida 6,0 fibras | |
Alfombrillas industriales y comerciales |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Notrax Swisslon XT™: alfombrillas de barrera de alta calidad, granito