Learn More
Notrax Swisslon XT™: alfombrillas de barrera de alta calidad, granito
Notrax Swisslon XT™: alfombrillas de barrera de alta calidad diseñadas para eliminar la humedad de entrada y partículas de suciedad más finas en las áreas de entrada interiores grandes, incluidas aplicaciones de pared a pared.
Marca: Notrax 380S0046GT
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Alfombrillas de barrera de alta calidad diseñadas para eliminar la humedad de entrada y partículas de suciedad más finas en las áreas de entrada interiores grandes, incluidas aplicaciones de pared a pared
- Nuestra alfombrilla de barrera clásica rediseñada, conocida por su hilo más suave, se ha mejorado con un mono filamento para ofrecer raspado adicional y proporcionar una excelente limpieza y absorción
- El nuevo patrón de grano tricolor proporciona unas características excepcionales para camuflar la suciedad
- Gran capacidad para retener la humedad (<58 litros por m²) y para raspar los residuos del tránsito de pies mientras mantiene su gran aspecto de búsqueda durante más tiempo
- Un revestimiento denso de vinilo pesado garantiza la longevidad
Especificaciones
180 x 120 cm | |
71 in | |
Poliamida 6,0 fibras | |
120 cm |
Granito | |
180 cm | |
Alfombrillas industriales y comerciales |
Título del producto
Notrax Swisslon XT™: alfombrillas de barrera de alta calidad, granito > Alfombrilla de barrera; longitud: 180 cm; anchura: 120 cm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido