Learn More
Notrax Swisslon XT™: alfombrillas de barrera de alta calidad, granito
Product Code. 17712048
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
90 cm
120 cm
150 cm
180 cm
240 cm
Unit Size:
cada uno
Product Code. Longitud (métrico) unitSize
17712048 240 cm cada uno
17752028 90 cm cada uno
17792028 120 cm cada uno
17732038 150 cm cada uno
17772038 180 cm cada uno
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17712048
Brand: Notrax 380S0048GT
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Notrax Swisslon XT™: alfombrillas de barrera de alta calidad diseñadas para eliminar la humedad de entrada y partículas de suciedad más finas en las áreas de entrada interiores grandes, incluidas aplicaciones de pared a pared.
  • Alfombrillas de barrera de alta calidad diseñadas para eliminar la humedad de entrada y partículas de suciedad más finas en las áreas de entrada interiores grandes, incluidas aplicaciones de pared a pared
  • Nuestra alfombrilla de barrera clásica rediseñada, conocida por su hilo más suave, se ha mejorado con un mono filamento para ofrecer raspado adicional y proporcionar una excelente limpieza y absorción
  • El nuevo patrón de grano tricolor proporciona unas características excepcionales para camuflar la suciedad
  • Gran capacidad para retener la humedad (<58 litros por m²) y para raspar los residuos del tránsito de pies mientras mantiene su gran aspecto de búsqueda durante más tiempo
  • Un revestimiento denso de vinilo pesado garantiza la longevidad
Specifications
Dimensiones (L x An) 240 x 120 cm
Color Granito
Longitud (imperial) 94 in
Longitud (métrico) 240 cm
Material Poliamida 6,0 fibras
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 120 cm