Learn More
Código de producto | Marca | Capacidad | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10034261
|
Eppendorf™
5702740004 |
De 5 a 25 ml | Centrífuga 5702/5702 R/5702 RH |
633.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10132152
|
Eppendorf™
5810743001 |
De 0,2 a 500 ml | Centrífuga 5810/5810R |
1520.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Para su uso con las centrífugas 5702 y 5810/5810R
- La familia de centrífugas 5702 polivalentes de baja velocidad ha sido diseñada para satisfacer las necesidades de laboratorios de investigación clínica y cultivo celular con una producción entre baja y media. Su diseño compacto se ajusta bien al banco de laboratorio y su funcionamiento redunda en beneficio del entorno de trabajo.
- La centrífuga 5810/5810 R es perfecta para laboratorios de producción entre media y alta. Combina una extraordinaria versatilidad y capacidad para tubos y placas con un diseño extremadamente compacto.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Eppendorf™ Rotor oscilante para centrífuga de sobremesa