Description
- Para utilizar con centrífugas Eppendorf 5810/5810R.
- La centrífuga 5810/5810 R es perfecta para laboratorios de producción entre media y alta. Combina una extraordinaria versatilidad y capacidad para tubos y placas con un diseño extremadamente compacto.
Specifications
Specifications
| Tipo | Rotor basculante |
| Capacidad | De 0,2 a 500 ml |
| RCF máx. | 3.220 x g |
| Vel. máx | 4.000 rpm |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífuga 5810/5810R |
| Incluye | Hay disponibles tapones herméticos a los aerosoles para centrifugar de forma segura muestras peligrosas |