Learn More
Eppendorf™ Rotor oscilante para centrífuga de sobremesa
Código de producto. 10034261 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
De 0,2 a 500 ml
De 5 a 25 ml
Para utilizar con (equipo):
Centrífuga 5702/5702 R/5702 RH
Centrífuga 5810/5810R
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10034261 De 5 a 25 ml Centrífuga 5702/5702 R/5702 RH cada uno
10132152 De 0,2 a 500 ml Centrífuga 5810/5810R cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10034261 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5702740004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    670.00€
    623.00€ / paquete de 1
    Ahorro 47.00€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-10-2026
Diseño compacto, robusto y cómodo de manipular
  • Para utilizar con centrífugas Eppendorf 5702 
  • La familia de centrífugas5702 polivalentes de baja velocidad ha sido diseñada para satisfacer las necesidades de laboratorios de investigación clínica y cultivo celular con una producción entre baja y media. Su diseño compacto se ajusta bien al banco de laboratorio y su funcionamiento redunda en beneficio del entorno de trabajo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Rotor oscilante sin cubo
Capacidad De 5 a 25 ml
RCF máx. 3.000 x g
Vel. máx 4.400 rpm
Para utilizar con (equipo) Centrífuga 5702/5702 R/5702 RH
N.º de lugares 15