Learn More
Labcon™ Puntas de pipeta de baja retención de 1200 μl SuperSlik™ para micropipetas de estilo LTS Rainin™
Estas puntas de pipeta de baja retención cuentan con puntos UltraFine™.
35.51€ - 80.30€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 1200 μL |
---|---|
filtradas por | Sin filtro |
Color | Natural |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Longitud (imperial) | 3,5 in |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16641923
![]() |
Labcon™
1068-260-000-9 |
No estéril | Recarga |
43.00€
paquete de 480 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16651923
![]() |
Labcon™
1068-960-006-9 |
No estéril | Rack |
72.45€
paquete de 576 |
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16661923
![]() |
Labcon™
1068-965-006-9 |
Estéril | Rack |
80.30€
paquete de 576 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17527836
|
Labcon™
1068-800-000-9 |
No estéril | En bolsa |
35.51€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Se adapta a las micropipetas de estilo Rainin™ LTS de 1200 μl
- Fuerzas de montaje y expulsión bajas, inferiores a 3 kg
- Retención de líquidos ultrabaja
- Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
1200 μL | |
Natural | |
3,5 in | |
Manejo de líquidos | |
Sí | |
Resina de polipropileno |
Sin filtro | |
Autoclavable | |
88,9 mm | |
Punta UltraFina | |
Pipeta Rainin™ LTS™ |