Learn More
Labcon™ Puntas de pipeta de baja retención de 1200 μl SuperSlik™ para micropipetas de estilo LTS Rainin™
Descripción
- Se adapta a las micropipetas de estilo Rainin™ LTS de 1200 μl
- Fuerzas de montaje y expulsión bajas, inferiores a 3 kg
- Retención de líquidos ultrabaja
- Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 1200 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Natural |
| Color de gradilla | Morado |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Longitud (imperial) | 3,5 in |
| Longitud (métrico) | 88,9 mm |
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Declaraciones de limpieza | Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas |
| Mostrar más |