Learn More
Epredia™ Portaobjetos para microscopio SuperFrost™
La pestaña impresa Epredia™ SuperFrost es impermeable a prácticamente todos los productos químicos y reactivos comunes del laboratorio. La amplia gama de colores permite etiquetar y archivar varias muestras de examen de manera sencilla y clara.
6.75€ - 7.25€
Especificaciones
Edges | 90°, esmerilado |
---|---|
Grosor (métrico) | 1 mm |
Certificaciones/conformidad | ISO8037/I |
Recubrimiento | Sin revestimiento |
Superficie de escritura | Sí |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17294884
|
Epredia™
AG00008132E01MNZ20 |
Azul |
7.25€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17204894
|
Epredia™
AG00008232E01MNZ20 |
Rosa |
6.75€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17214894
|
Epredia™
AG00008332E01MNZ20 |
Amarillo |
7.10€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17224894
|
Epredia™
AG00008432E01MNZ20 |
Verde |
7.15€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Ya no es necesario el laborioso etiquetado con etiquetas de papel
- El área de escritura es resistente a todos los disolventes comunes
- Los portaobjetos Superfrost se pueden ordenar por color, por ejemplo, por paciente, urgencia, tinción o método de examen
- Reconocimiento sencillo de características específicas, como año de examen o departamento, uso, etc.
Especificaciones
90°, esmerilado | |
ISO8037/I | |
Sí |
1 mm | |
Sin revestimiento | |
76 x 26 mm |