Learn More
Epredia™ Portaobjetos para microscopio SuperFrost™
Descripción
- Ya no es necesario el laborioso etiquetado con etiquetas de papel
- El área de escritura es resistente a todos los disolventes comunes
- Los portaobjetos Superfrost se pueden ordenar por color, por ejemplo, por paciente, urgencia, tinción o método de examen
- Reconocimiento sencillo de características específicas, como año de examen o departamento, uso, etc.
Especificaciones
Especificaciones
| Edges | 90°, esmerilado |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Color | Verde |
| Certificaciones/conformidad | ISO8037/I |
| Recubrimiento | Sin revestimiento |
| Superficie de escritura | Sí |
| Dimensiones (L x An) | 76 x 26 mm |