Learn More
Epredia™ Portaobjetos para microscopio SuperFrost™
Código de producto. 17294884
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Rosa
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17294884 Azul paquete de 50
17204894 Rosa paquete de 50
17214894 Amarillo paquete de 50
17224894 Verde paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17294884 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor AG00008132E01MNZ20
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La pestaña impresa Epredia™ SuperFrost es impermeable a prácticamente todos los productos químicos y reactivos comunes del laboratorio. La amplia gama de colores permite etiquetar y archivar varias muestras de examen de manera sencilla y clara.
  • Ya no es necesario el laborioso etiquetado con etiquetas de papel
  • El área de escritura es resistente a todos los disolventes comunes
  • Los portaobjetos Superfrost se pueden ordenar por color, por ejemplo, por paciente, urgencia, tinción o método de examen
  • Reconocimiento sencillo de características específicas, como año de examen o departamento, uso, etc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Edges 90°, esmerilado
Grosor (métrico) 1 mm
Color Azul
Certificaciones/conformidad ISO8037/I
Recubrimiento Sin revestimiento
Superficie de escritura Sí
Dimensiones (L x An) 76 x 26 mm