Learn More
IBA Lifesciences Columna Strep-Tactin™XT 4Flow™
Columna de flujo por gravedad para purificar las proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™
102.00€ - 615.00€
Especificaciones
Matriz | Agarosa al 4 %, entrecruzada |
---|---|
Tamaño de partículas | 50-150 μm |
Objetivo | Twin-Strep-tag™ y Strep-tag™II |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16694714
|
IBA Lifesciences
2-5011-005 |
5 x 0,2 mL |
243.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16604724
|
IBA Lifesciences
2-5012-001 |
1 ml |
102.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16614724
|
IBA Lifesciences
2-5013-001 |
5 mL |
304.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16624724
|
IBA Lifesciences
2-5014-001 |
10 mL |
615.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Las columnas Strep-Tactin™XT 4Flow™ contienen una agarosa al 4 % junto con la variante de estreptavidina Strep-Tactin™XT y son aplicables para la purificación de proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™ a través del flujo por gravedad.
- Debido a la amplia compatibilidad de pH, la excelente estabilidad de la presión, la pureza objetiva excepcional (> 95 %) y la más alta afinidad de unión, esta resina se recomienda para todas las clases de proteínas, especialmente para proteínas de baja abundancia o provocación.
- La agarosa concentrada baja permite la fijación sencilla de proteínas más grandes a la fase estacionaria, lo que la hace especialmente adecuada para la purificación de objetivos de alto peso molecular.
- Además, Strep-Tactin™XT 4Flow™ permite la aplicación de agentes de desnaturalización como la urea.
- Para reducir el periodo de espera durante la aplicación de muestras y tampones, se recomienda el uso de la ayuda a la aplicación WET FRED.
Especificaciones
Agarosa al 4 %, entrecruzada | |
50-150 μm | |
Twin-Strep-tag™ y Strep-tag™II |
Para uso exclusivo en investigación.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
IBA Lifesciences Columna Strep-Tactin™XT 4Flow™